Läs mer
PTFE magnetisk omrörarstång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska):
0,31 tum.
Diameter (metrisk):
8 mm
Längd (engelska):
2 tum
Längd (metrisk):
50 mm
Beskrivning
- Användbar för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,31 tum. |
| Mått (L x B x H) | 50 x 08mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 1 st. |
| Show More |