Läs mer
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 till 80 C18
Produktkod. 10022741 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10022741 1 kg 1000g
1 options
Produktkod. 10022741 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 711011.1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Partikelstorlek 63 till 100μ m
Porstorlek 60Å
Stationär fas POLYGOPREP 60 till 80
Teknik Vätskekromatografi
pH 2 till 8
Kvantitet 1 kg
Sorbent POLYGOPREP C18
Ytarea (metrisk) 350 m2 /g
Produkttyp Polygoprep
Material Kiseldioxid
För användning med (applikation) Vätskekromatografi