Läs mer
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300-10 UV254 glasplattor
Produktkod. 10154761 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10154761 20 x 20 cm Paket med 25
1 options
Produktkod. 10154761 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 808023
I lager
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Typ Glasplatta
Fluorescerande indikator UV254
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm