Läs mer
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 polyesterskivor
Produktkod. 10565571 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10565571 20 x 20 cm Paket med 25
1 options
Produktkod. 10565571 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 801023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 SEK
    1872.51 SEK / Paket med 25
    Save 27.49 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
TLC polyesterark med inhemsk fibrös cellulosa. Fiberlängd (95 %) 2 –20μ m, genomsnittlig polymerisationsgrad 400 500, –specifik yta enl. till Blaine 15000 cm2 /g; ≤20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; diklormetanextrakt≤ 0,25 %; rester vid tändning vid 850° C≤ 1500 ppm.
TLC Polyesterskivor, cellulosaskikt, POLYGRAM CEL 300 UV254
  • Basmaterial: Polyesterskivor belagda med cellulosa
  • Läge: Normal fas
  • Skikthårdhet: Standard, Mjuk
Adsorbent:
  • Polyesterskivor belagda med cellulosa
  • Fas CEL 300
  • UV-indikator: Ja
  • Partikeltyp: Helt porösa partiklar (FPP)
  • Partikelform: Oregelbunden
  • Partikelstorlek 2-20μ m
  • Pärm: Ja
Indikatorer:
Denna platta kan användas olika UV-indikatorer - manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm); speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm).
Bindemedel:
Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Rekommenderade applikationer:
Aminosyror, Kolhydrater, Karboxylsyror, Polära ämnen
Allmän TLC Tallrikfunktioner från Macherey-Nagel:
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
  • Plattan kan enkelt märkas för tydlig identifiering
  • Glasplattor är robusta, värmebeständiga och kemiskt resistenta mot alla vanliga mobila faser och visualiseringsreagenser.
  • Ökad separationseffektivitet tack vare en optimerad partikelstorleksfördelning
  • En dammfri platta möjliggör bekväm hantering och undviker kiseldioxidkontamination av TLC kammare
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Typ Polyesterark
Fluorescerande indikator UV254
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm