Läs mer
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Lakan
Produktkod. 10709182 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10709182 20 x 20 cm Paket med 25
1 options
Produktkod. 10709182 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 805013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    1356.60 SEK / Paket med 25
    Save 343.40 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Macherey-Nagel Polygram SIL G Polyester Sheets, Dimensions: 40 x 20 cm, Pore Size: 60 A, Pore Volume: 0.75 mL/g, Quantity: 25 Pack, Thickness: 0.2 mm
Specifikationer
Stödmaterial Polyester
Material Omodifierad kiselgel (SiOH)
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25/Pk.
Typ Polyesterark
Porvolym 0.75 mL/g
Sorbent Omodifierad kiselgel (SiOH)
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm