Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers på Polygram™ polyester ark
Produktkod. 10364501 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10364501 4 x 8 cm Paket med 50
10441193 20 x 20 cm Paket med 25
10640493 5 x 20 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10364501 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 805021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    363.08 SEK / Paket med 50
    Save 127.92 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G kiselskikt på Polygram™ polyesterskivor finns i en mängd olika storlekar. Välj fluorescerande indikator och välj från en mängd olika förpackningsstorlekar.
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G kiselskikt på Polygram™ polyesterskivor finns i en mängd olika storlekar. Välj en fluorescerande indikator och välj från en mängd olika förpackningsstorlekar.
Polygram™ polyester lakan för TLC
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
Absorberande
  • Kiseldioxid 60
  • specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
  • Genomsnittlig porstorlek 60Å
  • Specifik porvolym 0,75 ml/g,
  • Partikelstorlek 5 –17μ m
  • Standardbetyg
Tjocklek
  • För analysplattor 0,25 mm
  • För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
  • För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
Pärmar
  • Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Porstorlek 60Å
Kvantitet 50 Pk.
Typ Polyesterark
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 4 x 8 cm