Läs mer
Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H3,10,11,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 211.1564 |