Läs mer
Scilabub™ Kryogen handske av polyimid
Produktkod. 12961185
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12961185 Liten 1 par
12981185 Betydande -
12342239 Intermediär 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12961185 Leverantör Scilabub™ Leverantörsnummer GLO/CMES
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 SEK
    2417.84 SEK / 1 par
    Save 512.16 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Polyimid Cryogenic Gloves har utvecklats speciellt för hantering av mycket kalla föremål som lagras i ångfasen av flytande kväve (från -120 C °till -190 °C).
Det yttre lagret är av vattentätt material för att motstå kondenserat vatten på kalla ytor, men förblir genomsläppligt för gaser (inklusive vattenånga) så att det inte finns någon fuktig kondens inuti. För att minska volymen runt fingrarna har stygnhålen inte tätats. Vid normal användning har detta inte visat sig vara ett problem, dock bör handskarna inte nedsänkas i flytande kväve och det är inte tillrådligt att använda dem över -80 °C. Mycket hållbara, de behåller sin flexibilitet (om än med viss stelning) under långa perioder i kalla atmosfärer. Yttermaterial av polyimid, polyolefin med lite polyester som fyllning och bomullsfoder. Tillverkad enligt EN511. Utvecklad för hantering av mycket kalla föremål, vanligtvis de som lagras i ångfasen av flytande kväve (i området -120 C °till -190 °C).
Specifikationer
Klassificering PPE Kategori III
Beläggningsmaterial Polymid
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Liten
Temperatur (metrisk) Max -190 °C
Liner material Bomull
Kvantitet 1 förpackning
Motståndskraftig mot Vatten
Längd (metrisk) 500 mm