Läs mer
Scilabub™ Kryogen handske av polyimid
Produktkod. 12981185
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12981185 Betydande -
12342239 Intermediär 1 par
12961185 Liten 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12981185 Leverantör Scilabub™ Leverantörsnummer GLO/CMEL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.00 SEK
    2417.84 SEK / 1 par
    Save 987.16 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyimid Cryogenic Gloves har utvecklats speciellt för hantering av mycket kalla föremål som lagras i ångfasen av flytande kväve (från -120 C °till -190 °C).
  • Utvecklad för att hantera mycket kalla föremål, vanligtvis de som lagras i ångfasen av flytande kväve (i intervallet -120 C °till -190 °C)
  • Handskar bör faktiskt inte nedsänkas i flytande kväve
  • Det yttre lagret är vattentätt material för att motstå kondensvatten på kalla ytor
  • Genomsläpplig för gaser (inklusive vattenånga) för ökad användarkomfort så att det inte finns någon fuktig kondens inuti
  • Sy hålen oförseglade för att minska bulk runt fingrarna
  • Mycket hållbart och behåller flexibiliteten (om än med viss förstyvning) under långa perioder i kalla atmosfärer
  • Yttermaterial av polyimid, polyolefin med lite polyester som fyllning och bomullsfoder
  • Tillverkad enligt EN511
Specifikationer
Klassificering PPE Kategori III
Beläggningsmaterial Polyimid
Färg Blått
Material Tyg
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (metrisk) Max -190 °C
Liner material Bomull
Kvantitet 1 förpackning
Motståndskraftig mot Vatten
Längd (metrisk) 500 mm