Läs mer
Polyimidfilm, 0,013 mm tjock, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384867
Change view
Kvantitet:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
150mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384867 150 x 150 mm 150mm
11374867 100 x 100 mm 100mm
11364867 300 x 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11384867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041897.GT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Polyimidfilm används i elektroniska och integrerade kretsindustrin. Den används också för den omvända osmotiska filmen vid rening av vatten och koncentrationen av utspädda material från vatten. Det kan användas vid tillverkning av högtemperaturtejp, IC-passiveringsbeläggning, LCD-inriktningsskikt och isolerade material. Det spelar en viktig roll i konsumentelektronikprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62929-02-6
Molekylformel C35H28N2O7
Molekylvikt (g/mol) 588.62
MDL-nummer MFCD00677744
InChI-nyckel CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
LEDER CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyimide film
Namnnotering 0,013 mm tjock
Fysisk form ≈0,1846g/100x100mm
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 150 x 150 mm
IUPAC-namn l-(4-aminofenyl)-l,3,3-trimetyl-2,3-dihydro-lH-inden-5-amin; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-bensofuran-5-karbonyl)-1,3-dihydro-2-bensofuran-1,3-dion
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.