Beskrivning
- Med tryckkänsligt akryllim som ger optimerad vidhäftning
- Designad för förankring av ledningar och anslutningskort
- Idealisk för användning som våglodmaskeringstejp i en kretskortsenhet
- Flamskyddstejp är mycket resistent mot värme och lösningsmedel
- Tål temperaturförändringar utan förlust av elektriska egenskaper och draghållfasthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL-erkänd, RoHS 2011/65/EU |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Bärnsten |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyimid |
| Produkttyp | Band |
| Modell | 1205 |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +311 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +155 °C |
| Mått (L x B) | 33 m x 19 mm |
| Show More |