Läs mer
Polyimide resin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335877 10 g 10g
11325877 50 g 50g
11345877 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11335877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043656.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Soluble thermoplastic polyimide for high temperature adhesives and composites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62929-02-6
Molekylformel C35H28N2O7
Molekylvikt (g/mol) 588.62
MDL-nummer MFCD01868102
InChI-nyckel CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
LEDER CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyimide resin
Färg Yellow
Fysisk form Powder
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.2 g/mL
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Flampunkt >93°C (199°F)