Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Diameter (metrisk) Inre:
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Utmärkt kemikalie-, värme-, strålnings- och nötningsbeständighet.
- Hög dielektrisk hållfasthet.
- Klar bärnstensfärgad färg.
- Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder.
- Temperaturområde: -418 till +896 °F (-250 till +480 °C).
- Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Icke-ftalat;USP;3A;FDA;Icke-DEHP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,42 mm |
| Material | Polyamid |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.562 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0508 mm |
| För användning med (applikation) | Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en tuff mantel för glasfibrer. |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -418 °F |
| Visa mer |