Läs mer
Descrizione
- Utmärkt kemikalie-, värme-, strålnings- och nötningsbeständighet.
- Hög dielektrisk hållfasthet.
- Klar bärnstensfärgad färg.
- Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder.
- Temperaturområde: -418 till +896 °F (-250 till +480 °C).
- Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning.
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Icke-ftalat;USP;3A;FDA;Icke-DEHP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,914 mm |
| Material | Polyamid |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.016 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0508 mm |
| För användning med (applikation) | Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en tuff mantel för glasfibrer. |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -418 °F |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?