Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Produktkod. 11775059
Diameter (metrisk) Inre:
0,51 mm
0,76 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,54 mm
0,86 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11775059
Brand: Masterflex™ 9582004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en tuff mantel för glasfibrer.
  • Hög dielektrisk hållfasthet
  • Dimensionsstabila och isotropiska mekaniska egenskaper
  • Temperaturbeständig från -445 °F (-265 °C) till 752 F (°400 °C)
  • Rep- och nötningsbeständig
  • Motstånd i korrosiva miljöer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,51 mm
Material Polyimid
Diameter (metrisk) Yttre 0,54 mm
Total längd (metrisk) 1.52 m
För användning med (applikation) Kemikalieöverföring, leverans av bekämpningsmedel/gödselmedel, vattenmatningsledningar, livsmedels-/mejeribearbetning och vattenreningslinjer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Bärnsten
Maximalt tryck 500 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C