Läs mer
Polyinosinic Acid (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyinosinic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N4O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.0471 |