Läs mer
Thermo Scientific™ Polymerrörskärare
Produktkod. 10344573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsblad
Rörskärare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10344573 Rörskärare Varje
10759295 Ersättningsblad Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344573 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A327
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Producera lägenhet, 90° , gradfria ändar av polymerslangar för HPLC-applikationer med användning av Thermo Scientific™ Polymerrörskärare.
Producera lägenhet, 90° , gradfria ändar av polymerslangar för HPLC-tillämpningar med användning av Thermo Scientific™ Polymerrörskärare. Den är kompatibel med styva polymerslangar och levereras med styrhål för 1/16 tum och 1/8 tum slangar.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rörskärare
Beskrivning 90° Burr-fri ände
Kvantitet 1 vardera
För användning med (utrustning) Slangar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.