Läs mer
Thermo Scientific™ Polymerrörskärare
Produktkod. 10759295 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ersättningsblad
Rörskärare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10759295
Brand: Thermo Scientific™ A328
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Producera lägenhet, 90° , gradfria ändar av polymerslangar för HPLC-applikationer med användning av Thermo Scientific™ Polymerrörskärare.
Producera lägenhet, 90° , gradfria ändar av polymerslangar för HPLC-tillämpningar med användning av Thermo Scientific™ Polymerrörskärare. Den är kompatibel med styva polymerslangar och levereras med styrhål för 1/16 tum och 1/8 tum slangar.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättningsblad
Kvantitet 5 Pk.
För användning med (utrustning) Polymeric Tubing Cutter
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.