Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffinbägare av polymetylpenten
Produktkod. 15722086
Kapacitet (metrisk):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15722086
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 60503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger glasliknande klarhet
  • Lättläsbar
  • Tryckt röd skala; inte upphöjd
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (engelska) Yttre 0,98 tum
Diameter (metrisk) Yttre 2.5 cm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
För användning med (applikation) För glasliknande klarhet
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Ökar 2 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 302 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 150 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Röd graderad skala
Stil Griffin