Läs mer
Micronova™ PolyMitt™ Bestrålad rengöringsvadd
BIOPHARMA
Produktkod. 13177746 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Slätstickad polyester, dubbelsidigt tjockt uretanskum
Slätstickad polyester, enkelsidigt urethanskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13177746 Slätstickad polyester, enkelsidigt urethanskum Paket med 24
13137756 Slätstickad polyester, dubbelsidigt tjockt uretanskum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13177746 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MW6IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2917.91 SEK / Paket med 24
    Save 67.09 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
En bestrålad rengöringsvante som erbjuder mångsidigheten hos en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten hos en handske för förenklad rengöring runt svåråtkomliga områden i renrummet. Finns med ett urval av tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova Bestrålat PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstorlek, designade för att passa bekvämt över en handskbelagd hand, vilket gör det lättare att rengöra runt vagnar, hyllor, tankar, slangar och andra svårstädade områden i renrummet. Gammabestrålad för aseptiska områden och finns i antingen slät eller strukturerad polyesterväv.
  • Slitstark rengöringsvante för svårstädade områden
  • Mångsidighet av en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske
  • En storlek: passar bekvämt över en handsklädd hand
  • Designad för att rengöra svåråtkomliga områden i renrummet
  • Finns i två tygalternativ för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Finns med eller utan uretanskumlager
  • Kompatibel med starka desinfektionsmedel
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Produkttyp Bestrålad Mitt Wipe
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Material Slätstickad polyester, enkelsidigt urethanskum
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tum)
För användning med (applikation) Rengöringsvante för ytor i renrum och kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 24/Cs.
Sterilitet Sterila
Skötselråd Tvättinstruktioner -- Varan kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 grader C.