Beskrivning
Polymix™ MFC 90 D har lätt att byta sliptillbehör och siktar som utökar utbudet av prover som kan bearbetas. Enkel hantering, hög användarsäkerhet och effektiva malningsresultat är bara några av fördelarna med denna kvarn.
- Arbetsvolym ca. 300 ml (trattens volym)
- 600W högfrekvent 3-fasmotor med hastighetsreglering från 50rpm upp till 6000rpm
- Integrerat överhettnings-, överbelastnings- och blockeringsskydd
- Säkerhetsbrytare för automatisk avstängning
- Energibesparing genom automatiskt standbyläge
- Hammerslipning eller knivslipning
- Siktstorlek 2mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bladslipkvarn |
| Certifikat och efterlevnad | IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3, IEC/EN 61010-2-51 |
| Mått (L x B x H) | 325 x 251 x 480 mm |
| Elektriska krav | 230 V/EU, 50 Hz, 1 000 W Motoreffekt |
| Höjd (metrisk) | 480 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-betyg | IP20 |
| Längd (metrisk) | 325 mm |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |