Läs mer
Melford Polymixin B Sulfate
Description
Polymyxin B Sulfate är ett antibiotikum som tillhör polymyxinklassen av antibiotika och är främst effektivt mot gramnegativa bakterier.
Polymyxin B härrör från Bacillus polymyxa och verkar genom att störa integriteten hos bakteriecellmembranet.
Inom området mikrobiologi och cellkultur används Polymyxin B Sulfate vanligtvis för att förhindra bakteriell kontaminering. Det är särskilt effektivt mot gramnegativa bakterier, inklusive multiresistenta stammar som Pseudomonas aeruginosa. Forskare lägger till Polymyxin B till tillväxtmedier eller lösningar för att hämma tillväxten av dessa bakterier och bibehålla renheten hos kulturer.
Sammantaget är Polymyxin B Sulfate ett värdefullt antibiotikum inom life science-marknaden, som främst används inom mikrobiologi, cellodling och molekylärbiologisk forskning. Dess effektivitet mot gramnegativa bakterier och multiresistenta stammar gör den till ett avgörande verktyg för att upprätthålla sterila kulturer och studera bakteriella patogener. Det är dock nödvändigt att noggrant överväga dess potentiella toxicitet när den används i cellodlingsapplikationer.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Polymixin B Sulfate |
| CAS | 1405-20-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C55H96N16O13-2H2SO4 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.