Läs mer
Melford Polymixin B Sulfate
Produktkod. 30018704
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018704 5 g
30018703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018704 Leverantör Melford Leverantörsnummer P401605.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Polymyxin B Sulfate är ett antibiotikum som tillhör polymyxinklassen av antibiotika och är främst effektivt mot gramnegativa bakterier.
Polymyxin B Sulfate är ett antibiotikum som tillhör polymyxinklassen av antibiotika och är främst effektivt mot gramnegativa bakterier.
Polymyxin B härrör från Bacillus polymyxa och verkar genom att störa integriteten hos bakteriecellmembranet.
Inom området mikrobiologi och cellkultur används Polymyxin B Sulfate vanligtvis för att förhindra bakteriell kontaminering. Det är särskilt effektivt mot gramnegativa bakterier, inklusive multiresistenta stammar som Pseudomonas aeruginosa. Forskare lägger till Polymyxin B till tillväxtmedier eller lösningar för att hämma tillväxten av dessa bakterier och bibehålla renheten hos kulturer.
Sammantaget är Polymyxin B Sulfate ett värdefullt antibiotikum inom life science-marknaden, som främst används inom mikrobiologi, cellodling och molekylärbiologisk forskning. Dess effektivitet mot gramnegativa bakterier och multiresistenta stammar gör den till ett avgörande verktyg för att upprätthålla sterila kulturer och studera bakteriella patogener. Det är dock nödvändigt att noggrant överväga dess potentiella toxicitet när den används i cellodlingsapplikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Kvantitet 5 g
Molekylformel C55H96N16O13-2H2SO4