missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Polymixin B Sulfate

Produktkod. p-200087076
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30018703

Brand: Melford P401601.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Polymyxin B Sulfate är ett antibiotikum som tillhör polymyxinklassen av antibiotika och är främst effektivt mot gramnegativa bakterier.

Polymyxin B Sulfate är ett antibiotikum som tillhör polymyxinklassen av antibiotika och är främst effektivt mot gramnegativa bakterier.

Polymyxin B härrör från Bacillus polymyxa och verkar genom att störa integriteten hos bakteriecellmembranet.

Inom området mikrobiologi och cellkultur används Polymyxin B Sulfate vanligtvis för att förhindra bakteriell kontaminering. Det är särskilt effektivt mot gramnegativa bakterier, inklusive multiresistenta stammar som Pseudomonas aeruginosa. Forskare lägger till Polymyxin B till tillväxtmedier eller lösningar för att hämma tillväxten av dessa bakterier och bibehålla renheten hos kulturer.

Sammantaget är Polymyxin B Sulfate ett värdefullt antibiotikum inom life science-marknaden, som främst används inom mikrobiologi, cellodling och molekylärbiologisk forskning. Dess effektivitet mot gramnegativa bakterier och multiresistenta stammar gör den till ett avgörande verktyg för att upprätthålla sterila kulturer och studera bakteriella patogener. Det är dock nödvändigt att noggrant överväga dess potentiella toxicitet när den används i cellodlingsapplikationer.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Kvantitet 1 g
Molekylformel C55H96N16O13-2H2SO4
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.