Läs mer
Polymixin B-sulfat, cellkulturreagens
Beskrivning
I cellodling används polymyxin B-sulfat som ett antibakteriellt medel för att förhindra kontaminering. Polymyxin B-sulfat rekommenderas för användning i cellodlingsapplikationer vid 50 mg/L. Det används som ett lipid A-bindemedel som inducerar porbildning i cellmembran och som immobiliserat (substratbundet) medel för avlägsnande av endotoxiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Polymixin B-sulfat är en blandning av B1- och B2-polypeptider som erhålls från olika stammar av Bacillus polymyxa, med antibakteriell aktivitet mot gramnegativa bakterier. Den uppvisar ingen aktivitet mot svampar och grampositiva organismer
- Denna förening hämmar Ca2+-beroende PKC (proteinkinas C)
- Den kan binda lipopolysackarid (LPS) i den yttre membranet hos gramnegativa bakterier och stör det cytoplasmatiska membranet genom att inducera stora porer som tillåter nukleotidläckage i bakterieväggarna. Detta stör genomsläppligheten hos det cytoplasmatiska membranet
Tillämpning
- Polymixin B-sulfat riktar sig mot BAC-1.2F5 murinamakrofager som en LPS-hämmare (lipopolysackarid)
- I in vitro-forskning används denna förening för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer
- Inom mikrobiologisk forskning används det som en positiv och negativ kontroll under mikrobicidal koncentrationsanalys (MCC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polymixin B sulfate |
| Typ | Polymixin B-sulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoetyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyetyl)-12-(2-metylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyklotricosan-21-yl]karbamoyl}propyl)karbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamid; Svavelsyra |
| Formel vikt | 1385.63 |
Säkerhet och hantering
- Polymixin B sulfate, Cell Culture Reagent
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Polymyxin B sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.