Läs mer
Polymixin B Sulfate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10207607
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207607 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10207607 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Interferes with cytoplasmic membrane
  • Polymixin B Sulfate is an antibiotic used to prevent bacterial contamination of cell cultures
  • Disrupts the permeability of the cytoplasmic membrane  which leads to cell death
  • This antibiotic is highly effective against gram-negative bacteria
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymixin B Sulfate
Typ Polymixin B Sulfate
Fysisk form Solid
CAS 1405-20-5
Källa Bacillus polymyxa
Förlust vid torkning < 7.0%
Förpackning Amber Glass
Koncentration >6000 U/mg
Kvantitet 1 g
Molekylformel C48H84N16O17S
MDL-nummer MFCD00131991
Merck Index 15, 7693
InChI-nyckel HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
LEDER OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC-namn 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamide; sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Formel vikt 1385.61
Procent renhet >6000 U/mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polymixin B sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.