Läs mer
MedChemExpress Polymyxin B nonapeptide
Produktkod. 16414098
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16414098 10 mg
1 options
Produktkod. 16414098 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY106783
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Polymyxin B nonapeptide is a cyclic peptide obtained from Polymyxin B by proteolytic removal of its terminal amino acyl residue. Polymyxin B nonapeptide is less toxic, lacks bactericidal activity, and retains its ability to render gram-negative bacteria susceptible to several antibiotics by permeabilizing their outer membranes.
Specifikationer
Renhet 97.45%
CAS 86408-36-8
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 963.13 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 100 mg/mL (103.83 mM) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (17.31 mM∣Need ultrasonic)