Läs mer
Polymyxin-B-Sulfate, Serva Electrophoresis™
Produktkod. 11432524
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432524 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11432524 Leverantör Serva Electrophoresis Leverantörsnummer 4797603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 1 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polymyxin-B-sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .