Läs mer
Polymyxin B Sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16451986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451986 500 mg 500mg
16412029 1 g -
16450748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0248
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymyxin B Sulfate
Fysisk form Powder
CAS 1405-20-5
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C55H96N16O13.H2SO4 (Polymyxin B2 Sulfate)
Löslighetsinformation H2O : ≥ 25 mg/mL
LEDER O=S(O)(O)=O.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC1=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCCC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]3([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC3=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCC[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC4=CC=CC=C4