Läs mer
Polymyxin B Sulfate, MedChemExpress
Produktkod. p-200096708
Encompass_Preferred
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
Produktkod. 16451986
Brand: Medchem Express HYA0248
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymyxin B Sulfate
Fysisk form Powder
CAS 1405-20-5
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C55H96N16O13.H2SO4 (Polymyxin B2 Sulfate)
Löslighetsinformation H2O : ≥ 25 mg/mL
LEDER O=S(O)(O)=O.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC1=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCCC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]3([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC3=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCC[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC4=CC=CC=C4
Kvalitet Research
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.