Läs mer
Polymyxin B-sulfat MP Biomedicals
Produktkod. 11467660 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mU
25 mU
5 mU
50 mU
Förpackningsstorlek:
10 mikroenheter
25 mikroenheter
5 mikroenheter
50 mikroenheter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467660 5 mU 5 mikroenheter
11477660 10 mU 10 mikroenheter
11487660 25 mU 25 mikroenheter
11497660 50 mU 50 mikroenheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11467660 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210056505
Kemiska identifierare
CAS 1405-20-5
Molekylformel C48H84N16O17S
Molekylvikt (g/mol) 1189.36
MDL-nummer MFCD00131991
InChI-nyckel HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Aerosporin
PubChem CID 133109994
IUPAC-namn N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoetyl)-15-bensyl-3-[(lR)-1-hydroxietyl]- 12-(2-metylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyklotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxi-1-ox
LEDER OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymyxin B Sulfate
Typ Polymixin B Sulfate
Namnnotering Aerosporin Activity: >6, 000 u/mg
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mU
Formel vikt 1385.61
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polymyxin B Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: polymyxin B sulphate