Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polymyxin B Sulfate |
| Typ | Polymixin B-sulfat |
| Namnnotering | Aerosporinaktivitet: >6 000 u/mg |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 50 mU |
| Formel vikt | 1385.61 |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Polymyxin B Sulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).