Läs mer
Polymyxin B-sulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457660 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
Förpackningsstorlek:
1 mikroenhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457660 1 mU 1 mikroenhet
1 options
Produktkod. 11457660 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210056501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 SEK
    584.22 SEK / 1 mikroenheter
    Save 29.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Antibiotic used to treat infections caused by Gram-negative bacteria by disrupting the cell membrane.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymyxin B sulfate
Typ Polymixin B-sulfat
Fysisk form Pulver
CAS 1405-20-5
Färg Vitt
Kvantitet 1 mU
Molekylformel C48H84N16O17S
MDL-nummer MFCD00131991
Synonym Aerosporin
InChI-nyckel HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
LEDER OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC-namn N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoetyl)-15-bensyl-3-[(lR)-1-hydroxietyl]- 12-(2-metylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyklotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxi-1-ox
Molekylvikt (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Formel vikt 1385.63
Kvalitet Not Available
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polymyxin B Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).