Läs mer
Thermo Scientific™ Polymyxin äggula mannitol bromotymol blå agar (PEMBA)
Beskrivning
Isolera och räkna upp Bacillus cereus från livsmedelsprover med selektiva och diagnostiska Thermo Scientific™ Oxoid™ Polymyxin Äggula Mannitol Bromotymol Blå Agar (PEMBA). Det ISO11133:2014-testade PEMBA-mediet är tillräckligt selektivt för att kunna detektera ett litet antal Bacillus cereus -celler och sporer i närvaro av ett stort antal andra livsmedelsföroreningar. Mediet är också tillräckligt diagnostiskt för att kolonier av Bacillus cereus lätt kan identifieras och bekräftas genom mikroskopisk undersökning 1 .
Rollen av Bacillus cereus i matförgiftning, särskilt från konsumtion av förorenat ris, är nu väl dokumenterad 2,3,4 .
I formuleringen av PEMBA-agar förbättrar en peptonnivå på 0,1 % och tillsatsen av natriumpyruvat utfällningen av äggula och förbättrar sporbildningen. Bromtymolblått tillsätts som en pH-indikator för att detektera mannitolanvändning. Mediet görs selektivt genom tillsats av Bacillus Cereus Selective Supplement, vilket ger en slutlig koncentration på 100 IE polymyxin B per ml medium. Polymyxin B är ett selektivt medel för isolering av Bacillus cereus5 .
De typiska kolonierna av Bacillus cereus skapas, cirka 5 mm i diameter, och har en distinkt turkos till påfågelblå färg omgiven av en bra äggulafällning av samma färg. Dessa särdrag skiljer Bacillus cereus från andra Bacillus- arter förutom Bacillus thuringiensis . Andra äggula-reagerande organismer som kan växa på mediet, inklusive Staphylococcus aureus , Serratia marcescens och Proteus vulgaris särskiljs från Bacillus cereus genom koloniform och färg. Dessa organismer producerar också en äggula-rensningsreaktion i motsats till äggulafällning som produceras av Bacillus cereus .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svavelgul, transparent |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Polymyxin äggula mannitol bromotymol blå agar (PEMBA) |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll volym | 17 mL |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |