Läs mer
Contec™ Polynit™ Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 13493919 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13493919 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Paket med 1000
1 options
Produktkod. 13493919 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PN99 IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8340.00 SEK
    7365.92 SEK / Paket med 1000
    Save 974.08 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Rengör och torka av produkternas yttre eller inre ytor. Contec™ Polynit Renrumsservetter är låga i partiklar och extraherbara material och har god absorptionsförmåga med lösningsmedel.
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 5 renrum
  • Låg i både partiklar och extraherbara ämnen
  • Bra absorptionsförmåga med lösningsmedel
  • Nötnings- och kemikaliebeständig
  • Idealisk för allmän rengöring och avtorkning av utvändiga ytor på produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Inre: 2,68 mL/g, Extrinsic: 370 mL/m²
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Konstruktion Interlock stickad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila