missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Antibody (BAP-13), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB500-479AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Monoclonal specifically detects Polynuclear Aromatic Hydrocarbons in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| Polynuclear Aromatic Hydrocarbons | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| PAHs | |
| Benzo[a]pyrenyl-1-butyric acid conjugated to BSA. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Rat | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| BAP-13 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| The antibody BAP-13 is specific for Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. The antibody BAP-13 inhibits DNA adduct formation (this ability was investigated in rat liver microsomes spiked with calf thymus DNA and 7,8-diol-B[a]P). | |
| Store at 4C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering