Läs mer
Fisherbrand™ Polyolefin kryogena etikettark
Produktkod. p-8263006
Mått (LxB):
43 x 19 mm
För användning med (utrustning):
Kryogena flaskor
Etiketter per ark:
52
Förpackningsstorlek:
Paket med 1040
Produktkod. 12652580
Brand: Fisherbrand™ LCRY1100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tål förvaring i kryogen frys, samt autoklavering, kokande vattenbad och centrifugering. Fisherbrand™ Polyolefin kryogena etikettark är förskurna, skalbara etiketter designade för användning vid kryogena temperaturer.
  • Temperaturbeständighet -196 °C till 150 °C.
  • Vätske- och ångfas LN2, vattenbad till 100 °C och autoklavering och måttliga ugnar till 150 °C
  • Kemiskt inert resistent mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
  • Vidhäftar de flesta plaster (100 % jungfruliga PP-rör rekommenderas), glas och metaller utan att spricka, skala eller försämras
  • Etikettark kommer inte att fastna i skrivare
  • Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim
  • Unik combo expanderar och drar ihop sig tillsammans med temperaturfluktuationer
  • 20 ark per förpackning
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
  • Rainbow-paket innehåller 4 ark av varje blå, grön, orange, röd, gul
Specifikationer
Avsluta Matte
Formatera Sheet
Material Polyolefin, Acrylic
Tryckteknik Laser
Produkttyp Cryogenic Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) Kryogena flaskor
Etiketter per ark 52
Antal per förpackning 1040 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +150 °C
Mått (LxB) 43 x 19 mm
Längd (engelska) 1.7 in.
Längd (metrisk) 43 mm
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19 mm