Läs mer
Polyoxietylenbis(amin), MW 1 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442777
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442777 250 mg 250mg
15422777 1 g 1g
15432777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046833.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24991-53-5 | H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Den används som PEG-modifierare, dess huvudprodukter inkluderar högkvalificerade mellanprodukter, olika aminosyror och API:er. Denna polymer används vid framställning av enzymkonjugat lösliga i organiska lösningsmedel. Lovande drogbärare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24991-53-5
Molekylformel H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
MDL-nummer MFCD00132004
Synonym PEG-diamine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyoxyethylene bis (amine)
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 1,000
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation It is soluble in organic solvents. It is insoluble in water.
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.