Läs mer
Polyoxyethylene stearate, MedChemExpress
Beskrivning
Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyoxyethylene stearate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9004-99-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H40O3 (monomer) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | POES |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Visa mer |