Läs mer
Polyoxyethylene stearate, MedChemExpress
Produktkod. p-200100439
Encompass_Preferred
Kvantitet:
200 mg
1 g
5 g
Produktkod. 16480769
Brand: Medchem Express HY101530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyoxyethylene stearate
Fysisk form Solid
CAS 9004-99-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H40O3 (monomer)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym POES
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[n=10].[n]
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.