Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM koniska fogklämmor
Produktkod. 10458782
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10458782 Klart -
10418212 Blått -
10204241 Rött -
10244141 Turkos knapp Paket med 10
10579941 Gult Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10458782 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01103724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    451.05 SEK / Paket med 10
    Save 133.95 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Säkerställer en säker anslutning samtidigt som den förhindrar skador på glasrören och ökar säkerheten i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM Conical Joint Clips är tillverkade av temperaturbeständig polyoximetylen (POM).
  • Bra våregenskaper
  • Färgkodad efter storlek
  • Kommer inte att korrodera eller böjas ur form
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Typ Ledklämma
Material POM
För användning med (utrustning) För koniska slipade fogar