Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM koniska fogklämmor
Beskrivning
- Bra våregenskaper
- Färgkodad efter storlek
- Kommer inte att korrodera eller böjas ur form
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Ledklämma |
| Material | POM |
| För användning med (utrustning) | För koniska slipade fogar |
| Färg | Gult |