Läs mer
Vitlab™ Tång av polyoximetylen
Produktkod. 16543642
Längd (metrisk):
115 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 16543642
Brand: Vitlab™ 68099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med POM för utmärkt dimensionsstabilitet. VITLab™ Polyoximetylenpincetten har spår på utsidan för optimal hantering och grepp.
  • För tappning och dekantering
  • Hej
  • Trubbig
  • Elastisk
  • Mycket bra spänst
Specifikationer
Tipsstil Rund
Material POM
Längd (metrisk) 115 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 5/förpackning
För användning med (applikation) För autoklavering, tappning och dekantering
Typ Tång