Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15340380 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15340380
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm), Rör (5 till 10 ml)
Material Glasfiberarmerad polyeten
Positioner 72
Form Tårformade öppningar
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml provrör
nr per ärende 1/Cs.
Kvantitet 8 Pk.
Mått (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Längd (metrisk) 104 mm
Längd (engelska) 4,1 tum
Bredd (metrisk) 202 mm
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 59 mm
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado