Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm
Produktkod. 15350380 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15350380 Blått Varje
15380380 Gult Varje
15340380 Vitt Varje
15360380 Klart Varje
15370380 Magenta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15350380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 SEK
    113.39 SEK / Paket med 1
    Save 24.61 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (13 mm), Rör (5 till 10 ml)
Material Glasfiberarmerad polyeten
Positioner 72
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml provrör
nr per ärende 1/Cs.
Kvantitet 8 Pk.
Mått (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Längd (metrisk) 104 mm
Längd (engelska) 4,1 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 59 mm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 202 mm