Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
- Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
- Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
- Autoklaveringsbar
- Gjutna koordinater för rörorientering
- Stabil design för användning i vattenbad
- Platt märkningsområde för enklare identifiering
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | Rör (5 till 10 ml) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 72 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 5 till 10 ml provrör |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?