Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 13 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
- Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
- Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
- Autoklaveringsbar
- Gjutna koordinater för rörorientering
- Stabil design för användning i vattenbad
- Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | Rör (5 till 10 ml) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 72 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |