Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, honanslutningar för plåtmontering med slangmunstycke
Handla allt Bürkle Produkter
Material:
POM
Polypropen
Slangstorlek:
1.6 mm
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
9,5 mm dia x 50 mm
9,5 mm dia. x 50 mm
Beskrivning:
Med ventil
Utan ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polyoximetylen eller polypropylen
- Maximalt flöde möjligt
- Enkel enhandsmanövrering
- Säker O-ring garanterar att kopplingar är täta
- Arbetstryck för polyoximetylen vid 20 °C: upp till 10 bar, drifttemperatur från− 40° till+ 80 °C
- Arbetstryck av polypropen vid 20 °C: upp till 8 bar, drifttemperatur från 0° till 110 °C
- Kopplingarna ansluter helt enkelt till varandra, klickar automatiskt på plats och öppnar ventilerna
- Vid frånkoppling tätas ventilerna automatiskt, inget läckage uppstår
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med ventil |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | POM |
| Total längd (metrisk) | 36 mm |
| För användning med | 1,6 mm slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 25/Skala |
| Slangstorlek | 1.6 mm |
| Trådstorlek | NW 3.2 mm |
| Inkluderar | Honanslutningar, slangmunstycke |
| Visa mer |