Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, hananslutningar, vinklade nipplar med slangmunstycke
Produktkod. 10430756 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
9,5 mm
Produktkod. 10430756
Brand: Buerkle™ 87751160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum. Buerkle™ Snabbkopplingar är idealiska när du ansluter och separerar slangar, maskiner, apparater, behållare med mera.
  • Tillverkad av polyoximetylen
  • Maximalt flöde möjligt
  • Enkel enhandsmanövrering
  • Säker O-ring garanterar att kopplingar är täta
  • Arbetstryck vid 20 °C: med vakuum upp till 10 bar
  • Drifttemperatur från− 40° till+ 80 °C
  • Kopplingarna ansluter helt enkelt till varandra, klickar automatiskt på plats och öppnar ventilerna
  • Vid frånkoppling tätas ventilerna automatiskt, inget läckage uppstår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med ventil
Diameter (metrisk) Inre 9,5 mm
Material POM
Total längd (metrisk) 31 mm
För användning med 9,5 mm slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1
Bredd (metrisk) 6.4 mm
Inkluderar Snabbkoppling
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Snabbkoppling