Läs mer
Gibco™ Polypeptone™ Pepton
Kvantitet:
454 g
10 kg
Beskrivning
En blandning av peptoner som består av lika delar bukspottkörtelsmältning av kasein och peptisk rötning av animalisk vävnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celltyp | Bakterier, svampar, däggdjur |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| För användning med (applikation) | Olika bakterier, svampar och däggdjursceller |
| Produktlinje | Polypeptone |
| Kvantitet | 10 kg |
| Källa | Animaliskt ursprung |